Learn More
Invitrogen™ Sérum de poulet normal ReadyProbes™ 2,5 % (1X)
Description
- Le sérum de poulet normal (2,5 %) ReadyProbes est un bloqueur non spécifique prêt à l’emploi destiné à être utilisé dans des expériences d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC) et d’immunofluorescence (IF), généralement lorsqu’un anticorps secondaire de poulet est utilisé.
- L’incubation de cellules/tissus avec du sérum dilué de la même espèce que celle de l’hôte de l’anticorps secondaire réduit généralement la liaison non spécifique.
- Il suffit de recouvrir la coupe de tissu ou les cellules de quelques gouttes de sérum de poulet normal 2,5 % ReadyProbes et de l’incuber pendant 30–60 minutes à température ambiante.
- Le sérum de poulet normal ReadyProbes 2,5 % peut également être utilisé pour diluer les anticorps primaires et secondaires.
- Le sérum de poulet normal ReadyProbes 2,5 % est fourni en tant que réactif prêt à l’emploi sans dilution ni préparation supplémentaire requise. Le sérum est prélevé chez des animaux adultes et en bonne santé. Ensuite, il subit un traitement thermique, est centrifugé et filtré.
- Il est ensuite testé pour la réactivité croisée à l’aide d’un immunodosage approprié. Le sérum est dilué à 2,5 % (v/v) dans un tampon avec 0,08 % d’azoture de sodium ajouté comme conservateur.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Fourni sous forme de solution de 50 ml à une concentration prête à l’emploi (1X) dans un flacon compte-gouttes en plastique transparent. Stocker à 2–8°C. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après réception. |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de poulet |
| Quantité | 50 mL |
| Gamme de produits | ReadyProbes |
| Type de réactif | Réactif de blocage |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |