Learn More
Invitrogen™ Sérum de chèvre normal ReadyProbes™ 2,5 % (1X)
Description
- Le sérum de chèvre normal (2,5 %) ReadyProbes est un bloqueur non spécifique prêt à l’emploi destiné à être utilisé dans des expériences d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC) et d’immunofluorescence (IF), généralement lorsqu’un anticorps secondaire de chèvre est utilisé.
- L’incubation de cellules/tissus avec du sérum dilué de la même espèce que celle de l’hôte de l’anticorps secondaire réduit généralement la liaison non spécifique.
- Il suffit de recouvrir la coupe de tissu ou les cellules de quelques gouttes de sérum de chèvre normal 2,5 % ReadyProbes et de l’incuber pendant 30–60 minutes à température ambiante.
- Le sérum de chèvre normal ReadyProbes 2,5 % peut également être utilisé pour diluer les anticorps primaires et secondaires.
- Le sérum de chèvre normal ReadyProbes 2,5 % est fourni en tant que réactif prêt à l’emploi sans dilution ni préparation supplémentaire requise.
- Le sérum est prélevé chez des animaux adultes et en bonne santé. Ensuite, il subit un traitement thermique, est centrifugé et filtré. Il est ensuite testé pour la réactivité croisée à l’aide d’un immunodosage approprié.
- Le sérum est dilué à 2,5 % (v/v) dans un tampon avec 0,08 % d’azoture de sodium ajouté comme conservateur.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Fourni sous forme de solution de 50 ml à une concentration prête à l’emploi (1X) dans un flacon compte-gouttes en plastique transparent. Stocker à 2–8°C. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après réception. |
| Espèces | Chèvre |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de chèvre |
| Quantité | 50 mL |
| Gamme de produits | ReadyProbes |
| Type de réactif | Réactif de blocage |
| Conditions d’expédition | Température ambiante ou glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?