Learn More
Invitrogen™ Sérum de cheval normal ReadyProbes™ 2,5 % (1X)
Code produit 17112514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17112514 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17112514 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37625
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Bloqueur non spécifique prêt à l’emploi pour les expériences d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC) et d’immunofluorescence (IF)
  • Le sérum de cheval normal (2,5 %) ReadyProbes est un bloqueur non spécifique prêt à l’emploi destiné à être utilisé dans des expériences d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC) et d’immunofluorescence (IF), généralement lorsqu’un anticorps secondaire de cheval ou d’âne est utilisé.
  • L’incubation de cellules/tissus avec du sérum dilué de la même espèce que celle de l’hôte de l’anticorps secondaire ou d’une espèce similaire réduit généralement la liaison non spécifique.
  • Il suffit de recouvrir la coupe de tissu ou les cellules de quelques gouttes de sérum de cheval normal 2,5 % ReadyProbes et de l’incuber pendant 30–60 minutes à température ambiante.
  • Le sérum de cheval normal ReadyProbes 2,5 % peut également être utilisé pour diluer les anticorps primaires et secondaires.
  • Le sérum de cheval normal ReadyProbes 2,5 % est fourni en tant que réactif prêt à l’emploi sans dilution ni préparation supplémentaire requise.
  • Le sérum est prélevé chez des animaux adultes et en bonne santé. Ensuite, il subit un traitement thermique, est centrifugé et filtré. Il est ensuite testé pour la réactivité croisée à l’aide d’un immunodosage approprié.
  • Le sérum est dilué à 2,5 % (v/v) dans un tampon avec 0,08 % d’azoture de sodium ajouté comme conservateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni sous forme de solution de 50 ml à une concentration prête à l’emploi (1X) dans un flacon compte-gouttes en plastique transparent.
Stocker à 2–8°C.
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après réception.
Espèces Cheval
Forme Liquide
Type de produit Sérum de cheval
Quantité 50 mL
Gamme de produits ReadyProbes
Type de réactif Réactif de blocage
Conditions d’expédition Température ambiante ou glace humide