Learn More
Invitrogen™ Solution de blocage d’avidine/biotine ReadyProbes™ (1X)
Product Code. 17152534
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17152534 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17152534 Supplier Invitrogen™ Supplier No. R37627
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bloque la biotine endogène, les récepteurs de la biotine et les sites de liaison de l’avidine présents dans de nombreux types de tissus, réduisant le signal de fond dans les procédures d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC), d’immunofluorescence (IF) et d’hybridation in situ (ISH)
  • La solution de blocage ReadyProbes Avidin/Biotine bloque la biotine endogène, les récepteurs de la biotine et les sites de liaison de l’avidine présents dans de nombreux types de tissus, réduisant le signal de fond dans les procédures d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC), d’immunofluorescence (IF) et d’hybridation in situ (ISH).
  • Cette solution à deux composants (une solution de blocage de l’avidine et une solution de blocage de la biotine) est fournie dans un format prêt à l’emploi. Ajoutez quelques gouttes du composant de l’avidine et laissez incuber pendant 15 minutes, puis lavez et répétez avec le composant biotine.
  • La solution de blocage avidine/biotine ReadyProbes est utilisée après le blocage des cellules/tissus avec une solution de blocage standard non spécifique (par exemple, du sérum dilué), mais avant l’étape de l’anticorps primaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de blocage avidine / biotine
Quantité 1 kit
Gamme de produits ReadyProbes
Contenu et stockage Un kit contenant 18 ml de solutions prêtes à l’emploi (1 X) d’avidine (composant A) et de biotine (composant B) dans deux flacons compte-gouttes en PEBD transparents.
Stocker (entre 2–8°C.
Lorsqu’il est stocké selon les recommandations, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après réception.)
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée