Learn More
Invitrogen™ Solution de blocage des IgG souris sur souris ReadyProbes™ (30X)
Code produit 16680534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16680534 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16680534 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    286.65€ / 1mL
    Économisez 48.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de blocage des IgG souris-souris ReadyProbes bloque la liaison endogène lorsque l’anticorps primaire IgG souris est utilisé pour étiqueter le tissu de la souris.
La solution de blocage des IgG souris-souris ReadyProbes bloque la liaison endogène lorsque l’anticorps primaire IgG souris est utilisé pour étiqueter le tissu de la souris. La plupart des tissus de souris contiennent des anticorps IgG de souris. Lorsqu’un anticorps secondaire anti-IgG de souris est utilisé sur les tissus de souris, l’anticorps ne peut pas faire de distinction entre les anticorps IgG de souris endogènes et l’anticorps primaire de souris utilisé pour la détection des protéines cibles. La solution de blocage d’IgG de souris ReadyProbes Mouse on Mouse réduit la liaison des anticorps endogènes, ce qui augmente la détection spécifique dans les applications d’immunohistochimie (IHC) et d’immunofluorescence (IF). Ce réactif est compatible avec les procédures IHC fluorescentes et chromogènes.
La solution de blocage d’IgG souris-souris ReadyProbes est fournie à une concentration de 30X et est diluée à une concentration de travail de 1X (2 gouttes dans 2,5 ml de PBS ou TBS). Cette solution n’est pas utilisée à la place d’une solution de blocage non spécifique (par exemple, sérum dilué), mais elle est utilisée après que le tissu ait déjà été bloqué avec une solution non spécifique et avant l’étape de l’anticorps primaire. Ajoutez simplement la solution 1X au tissu et laissez incuber pendant 30 à 60 minutes à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de blocage
Quantité 1 mL
Gamme de produits ReadyProbes
Forme Liquide
Contenu et stockage Fourni sous forme de solution de 1 ml à une concentration de 30X dans un flacon compte-gouttes en PEBD.
Stocker (entre 2°C et 8°C
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après réception
. Une bouteille suffit pour traiter environ 125 à 250 sections de tissus
.)
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée