Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-Actin Labeling Reagents
Code produit 14879680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de colorant:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ Plus 647
TRITC (isothiocyanate de tétraméthylrhodamine)
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
495/518
540/565
580/603
658/675
Conditionnement:
1 pièce
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de colorant Gamme de longueur d’onde d’excitation Conditionnement
14879680 Alexa Fluor™ 488 495/518 5mL
15119325 TRITC (isothiocyanate de tétraméthylrhodamine) 540/565 1 pièce
31935074 Alexa Fluor™ 568 580/603 5mL
32214192 Alexa Fluor™ Plus 647 658/675 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 14879680 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37110
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
2 flacons compte-gouttes de 2,5 ml
ActinRed™ and ActinGreen™ ReadyProbes™ reagents assist with bright, selective F-actin labeling in fixed cells and tissues. The ready-to-use dropper or dual-use bottle enables dropwise dispensing or direct pipetting for fast, flexible cytoskeleton imaging.
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagent is a selective, high-affinity F-actin probe conjugated to our bright, photostable, green-fluorescent Alexa Fluor 488 dye. ActinGreen 488 reagent is a room temperature-stable solution of Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. No. A12379) packaged in a dropper bottle. ActinRed 555 ReadyProbes Reagent is a comparable F-actin stain conjugated to the red-orange fluorescent dye tetramethylrhodamine (TRITC). ActinRed 555 reagent is a room temperature-stable solution of Rhodamine F-actin probe (Cat. No. R415) packaged in a dropper bottle.
  • Formulé comme solution stable à température ambiante dans un flacon compte-gouttes
  • Verser 2 gouttes par ml pour colorer les cellules pour une contre-coloration nucléaire optimale et distincte et laisser incuber 15 à 30 minutes dans la plupart des cas
  • Coloration à forte affinité de l’actine F ayant une meilleure spécificité qu’avec des méthodes d’anticorps
  • Performances de fluorescence exceptionnelles (Ex/Ém : 495/518 nm)
  • Pas besoin de le diluer, peser ou pipetter
  • La phalloïdine est un peptide bicyclique communément utilisé dans des applications d’imagerie pour marquer l’actine F de manière sélective
  • La phalloïdine à marquage fluorescent a plusieurs avantages sur les anticorps pour le marquage de l’actine, notamment des propriétés de liaison pratiquement identiques avec l’actine de différentes espèces de plantes et d’animaux et une liaison non spécifique faible
  • La phalloïdine se lie à l’actine F avec une sélectivité élevée, et le colorant Alexa Fluor 488 confère une fluorescence verte d’une brillance et d’une photostabilité inégalées
  • Peut être utilisé pour visualiser et analyser quantitativement l’actine F dans des coupes de tissu, des cultures cellulaires ou des préparations sans cellules
  • Il est entièrement compatible avec d’autres colorants fluorescents utilisés dans les analyses de cellules fixes, notamment les anticorps, les colorants de cellules fixes, les protéines fluorescentes et les sondes Qdot™
  • Le rôle du cytosquelette dans la division cellulaire et la motilité cellulaire le rendent essentiel non seulement pour les processus normaux, mais aussi pour les processus malins (envahissement et prolifération non contrôlés) ; Les composants du cytosquelette sont les cibles de plusieurs médicaments anti-inflammatoires et cancéreux : réactif validé et robuste pour les études connexes
  • Peut être ajouté directement à des cellules fixées dans des milieux complets ou des solutions tampons.
  • Détecté par des filtres GFP et FITC standard
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Contenu et stockage 2 x flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Stockage à ≤ 25°C.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 495/518
Type de colorant Alexa Fluor™ 488
Format Dropper bottles
À utiliser avec (application) Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescence Microscopy
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, système d’imagerie cellulaire Floid™, microscope à fluorescence, cytomètre en flux, système d’imagerie cellulaire Floid™
Nbre de tests 75 Tests
Réactivité F-actin
Quantité 2 flacon(s) compte-gouttes
Méthode de détection Fluorescence
Type de livraison Add 2 drops (80 μL) per 1 mL of medium
Description ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagent (AlexaFluor™ 488 phalloidin)
Émission Visible
Forme Liquide
Gamme de produits ActinGreen, ReadyProbes
Cible F-actin Cytoskeleton
Technique Intensité de fluorescence
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Phalloïdine
Sub Cellular Localization Cytosquelette
Perméabilité cellulaire Fixed Cells
Excitation 498 nm