Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Streptavidin/Biotin Blocking Solution (1X)
Code produit 16553652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16553652 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16553652 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37628
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La solution de blocage de la streptavidine/biotine ReadyProbes bloque la biotine endogène, les récepteurs de la biotine et les sites de liaison de la streptavidine présents dans de nombreux types de tissus, ce qui réduit le signal de fond dans les procédures IHC, ICC, IF et ISH.
La solution de blocage de la streptavidine/biotine ReadyProbes bloque la biotine endogène, les récepteurs de la biotine et les sites de liaison de la streptavidine présents dans de nombreux types de tissus, réduisant le signal de fond dans les procédures d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC), d’immunofluorescence (IF) et d’hybridation in situ (ISH). Cette solution à deux composants (une solution de blocage de streptavidine et une solution de blocage de biotine) est fournie dans un format prêt à l’emploi. Ajoutez quelques gouttes de la composante de streptavidine et laissez incuber pendant 15 minutes, puis lavez et répétez avec la composante biotine. La solution de blocage de streptavidine/biotine ReadyProbes est utilisée après le blocage des cellules/tissus avec une solution de blocage standard non spécifique (par exemple, du sérum dilué), mais avant l’étape de l’anticorps primaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de blocage
Quantité 1 kit
Gamme de produits ReadyProbes
Contenu et stockage Un kit contenant 18 ml de solutions prêtes à l’emploi (1X) de streptavidine (composant A) et de biotine (composant B) dans deux flacons en PEBD transparents.
Stocker (entre 2°C à 8°C.
Lorsque le produit est stocké comme indiqué, il peut être utilisé pendant 6 mois après réception.
)
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée