Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif, col étroit, verre sodocalcique, transparent, col de joint rodé conique standard
Code produit 15261809 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15261809 1000 mL 10 pièces
15241809 100 mL 10 pièces
11830700 250 mL 10 pièces
15251809 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15261809 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 231655405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    210.90€ / 10 pièces
    Économisez 83.10€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Flacons en verre sodocalcique réactif à bouchon en verre, à col étroit classique.
Une température d’utilisation maximale de +100°C est recommandée Résistance aux chocs thermiques de 30 K. Classe hydrolytique 3. Note relative à l’utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les flacon en verre sodocalcique : Si le flacon et le bouchon présentent une différence de température supérieure à 30 °C, les bouchons en verre peuvent se coincer.
  • Tous les composants en verre
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs sensibles à l’air et de produits chimiques ; stockage de liquides, poudres et granulés hygroscopiques
Comprend Avec bouchon à tête plate en verre rodé standard
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 110 mm
Autoclavable Non autoclavable