Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif, col large, verre sodocalcique, ambre, col de joint rodé conique standard
Code produit 15211839 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15211839 100 mL 10 pièces
15221839 250 mL 10 pièces
15231839 500 mL 10 pièces
15241839 1000 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15211839 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 231882407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.90€
    196.80€ / 10 pièces
    Économisez 11.10€
    5% de réduction
Expédition estimée: 22-10-2026
Flacons de réactifs classiques à col large et à bouchon en verre sodocalcique
Une température d’utilisation maximale de +100°C est recommandée Résistance aux chocs thermiques de 30 K. Classe hydrolytique 3. Note relative à l’utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les flacon en verre sodocalcique : Si le flacon et le bouchon présentent une différence de température supérieure à 30 °C, les bouchons en verre peuvent se coincer.
  • Protection UV due à une coloration externe
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Tous les composants en verre
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs photosensibles, de produits pharmaceutiques et chimiques ; transport et expédition d’échantillons photosensibles ; stockage de réactifs et produits chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides, poudres et granulés hygroscopiques
Comprend Avec bouchon à tête plate en verre rodé standard
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 52 mm
Autoclavable Non autoclavable