Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif, col large, verre sodocalcique, transparent, col de joint rodé conique standard
Code produit 10434533 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10434533 100 mL 10 pièces
11746958 1000 mL 10 pièces
15241829 50 mL 10 pièces
15261829 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10434533 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 231852404
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en verre sodocalcique réactif à bouchon en verre, à col large classique.
Une température d’utilisation maximale de +100°C est recommandée Résistance aux chocs thermiques de 30 K. Classe hydrolytique 3. Note relative à l’utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les flacon en verre sodocalcique : Si le flacon et le bouchon présentent une différence de température supérieure à 30 °C, les bouchons en verre peuvent se coincer.
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Tous les composants en verre
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs sensibles à l’air et de produits chimiques ; stockage de liquides, poudres et granulés hygroscopiques
Comprend Avec bouchon à tête plate en verre rodé standard
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 52 mm
Autoclavable Non autoclavable