Learn More
Hamilton™ Récipient de réactif 1T, non autonome, sans couvercle, 120 ml
Code produit 13417697
Code produit 13417697 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 182703
Expédition estimée: 07-12-2026
La Hamilton gamme de consommables est produite dans une ISO salle blanche de classe 8, selon ISO les normes 14644 ainsi que ISO 9001 et ISO 13485. Hamilton Va au-delà de la simple analyse statistique de la qualité pour garantir la meilleure qualité du produit, par exemple chaque CO-RE pointe est vérifiée pour la concentricité de son orifice et l’absence de flash lors du processus de moulage. TüV Rheinland certifie que notre système de gestion qualité installé a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes de haute performance pour la conception et la fabrication de produits jetables. La plupart des consommables répondent aux directives CE et IVD. Pour répondre aux besoins très sophistiqués des laboratoires dans les domaines de la génomique, Proteomics de Cellomics la criminalistique et de la découverte de médicaments, Hamilton les exigences de production des produits jetables stériles/non stériles ont considérablement affiné. La pureté biologique supérieure des CO-RE pointes de pipette, des tubes et des contenants de réactifs est garantie par un processus de production contrôlé. Un personnel qualifié, ainsi qu’une production automatisée en salle blanche, permettent une fabrication sans contamination. À intervalles réguliers, le lot de production est soumis à une méthode PCR hautement sensible afin de garantir le respect des critères de pureté définis de Dnase/Rnase, sans inhibiteurs de pyrogènes et PCR. Hamilton a été introduit un nouveau grade de pureté spécialement pour les travaux médico-légales, afin d’éliminer le risque résiduel de contamination des produits propres. En plus des exigences de pureté les plus strictes pendant le processus de production, une étape supplémentaire est réalisée lors de la fabrication et de l’emballage des produits finaux jetables. Ce traitement garantit l'élimination efficace des contaminants en détruisant physiquement toute molécule d'ADN. Conformément à Forensic Science International (FSI), Hamilton le processus de traitement a validé pour prouver l'efficacité de l'élimination de l'ADN amplifiable. Étant donné qu'un seul événement de contamination par l'ADN superflu lors d'une enquête médico-légale peut entraîner un profilage ADN incorrect, rendant les preuves inutiles, l'engagement de Hamilton envers la pureté est d'une importance capitale.
Une gamme de réservoirs de réactifs de 60 à 200 mL est disponible et peut être placé dans un support de réactif sur les STAR plateformes de stations de travail de pipétage automatisées NIMBUS. La géométrie spéciale du fond minimise les volumes résiduels. Tous les réservoirs sont en polypropylène.
  • Conteneurs réactifs pour les Microlab STAR systèmes automatisés de pipetage NIMBUS
  • Fabriqué en salle blanche et certifié : conformes CE et IVD
  • Différentes tailles disponibles : 50 mL, 60 mL, 100 mL, 120 mL, 200 mL, 300 mL, 400 mL