Learn More
Hamilton™ Récipient de réactif 1T, autonome, sans couvercle, 120 ml
Code produit 15187366
Code produit 15187366 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 194052
Expédition estimée: 09-10-2026
La gamme de consommables Hamilton est produite dans une ISO salle blanche de classe 8, selon ISO les normes 14644 ainsi que ISO 9001 et ISO 13485. Hamilton va au-delà de la simple analyse statistique de la qualité pour garantir la meilleure qualité du produit, par exemple chaque CO-RE extrémité est vérifiée pour la concentricité de son orifice et l’absence de flash lors du moulage. TüV Rheinland certifie que notre système de gestion de la qualité installé a été évalué et conforme aux exigences des normes élevées de performance pour la conception et la fabrication de produits jetables. La plupart des consommables sont conformes aux directives CE relatives au marquage CE et aux DIV. Pour répondre aux besoins très sophistiqués des laboratoires dans les domaines de la génomique, Proteomics de la Cellomics criminalistique et de la découverte de médicaments, Hamilton a considérablement affiné les exigences de production des produits jetables stériles/non stériles. La pureté biologique supérieure des CO-RE pointes, tubes et récipients de pipetteur est garantie par un processus de production contrôlé. Le personnel qualifié et la production automatisée en salles blanches permettent une fabrication sans contamination. À intervalles réguliers, le lot de production est soumis à une méthode de PCR hautement sensible pour garantir la conformité aux critères de pureté définis sans Dnase / Rnase, pyrogène ni inhibiteur de PCR. Hamilton a présenté une nouvelle qualité de pureté, en particulier pour les travaux médico-légaux, afin d’éliminer le risque résiduel de contamination des produits propres. Outre les exigences de pureté les plus strictes pendant le processus de production, une étape supplémentaire est effectuée lors de la fabrication et de l’emballage des produits finis jetables. Ce traitement assure l’élimination efficace des contaminants en détruisant physiquement toutes les molécules d’ADN. Conformément à la revue Forensic Science International (FSI), Hamilton a validé le processus de traitement pour prouver l’efficacité de l’élimination de l’ADN amplifiable. Étant donné qu'un seul événement de contamination par un ADN superflu lors d'une enquête médico-légale peut entraîner un profilage ADN erroné, rendant les preuves inutiles, l'engagement de Hamilton envers la pureté est d'une importance capitale.
Une gamme de réservoirs de réactifs de 60 à 200 mL est disponible et peut être placée dans un support de réactif sur les STAR plateformes de stations de travail de pipetage automatisées NIMBUS. La géométrie spéciale du fond minimise les volumes résiduels. Tous les réservoirs sont en polypropylène.
  • Conteneurs réactifs pour les Microlab STAR systèmes automatisés de pipetage NIMBUS
  • Fabriqué en salle blanche et certifié : conformes CE et IVD
  • Différentes tailles disponibles : 50 mL, 60 mL, 100 mL, 120 mL, 200 mL, 300 mL, 400 mL