Learn More
BD Biosciences Rack de réactifs - PE-Cy™7
Code produit 15911270
Change view
Click to view available options
Accueillent les articles suivants : 5 flacons ambrés BD™ et 20 flacons de type BD Pharmingen™ plus étroits.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15911270 Accueillent les articles suivants : 5 flacons ambrés BD™ et 20 flacons de type BD Pharmingen™ plus étroits.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15911270 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 657180
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le rack de réactifs pré-refroidis maintient la température de vos anticorps pendant 75 minutes, préservant la qualité et la stabilité de leurs colorants protéiques.
Pré-refroidi BD™ Les supports pour réactifs maintiennent vos anticorps au frais pendant 75 minutes, préservant ainsi leur qualité et la stabilité de la liaison protéine-colorant. Le BD Les supports pour réactifs sont empilables et disponibles en différentes couleurs pour vous aider à garder vos flacons bien rangés sur la paillasse comme dans le réfrigérateur. Chaque rack est rempli de matériau réfrigérant et peut accueillir jusqu'à 25 unités. BD™ Flacons ambrés et 20 plus étroits BD Pharmingen™ flacons de type. Dimensions 180 mm x 54,5 mm - Poids : 950 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité BD Flacons ambrés (5) et plus étroits BD Pharmingen Flacons de type (20)
Empilables Oui
Dimensions (L x l) 180 mm x 54,5 mm
Poids (métrique) 950 G
Comprend Rempli de matériau de refroidissement.