Learn More
BD Biosciences Rack de réactifs - PE
Description
Pré-refroidi BD™ Les supports pour réactifs maintiennent vos anticorps au frais pendant 75 minutes, préservant ainsi leur qualité et la stabilité de la liaison protéine-colorant. Le BD Les supports pour réactifs sont empilables et disponibles en différentes couleurs pour vous aider à garder vos flacons bien rangés sur la paillasse comme dans le réfrigérateur. Chaque rack est rempli de matériau réfrigérant et peut accueillir jusqu'à 25 unités. BD™ Flacons ambrés et 20 plus étroits BD Pharmingen™ flacons de type. Dimensions 180 mm x 54,5 mm - Poids : 950 g.
Spécification
Spécification
| Capacité | BD Flacons ambrés (5) et plus étroits BD Pharmingen Flacons de type (20) |
| Empilables | Oui |
| Dimensions (L x l) | 180 mm x 54,5 mm |
| Poids (métrique) | 950 G |
| Comprend | Rempli de matériau de refroidissement. |