Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif double - 25 ml
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Description
- Le réservoir divisé permet le pipetage de deux réactifs différents ou optimise la récupération avec un seul canal et un faible volume de réactif
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Stérile, en sachet hermétique, stérilisé par faisceau d’électrons
- Sans DNase, RNase ni pyrogènes
- En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
- Brevet de modèle en instance
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | .85 oz |
| Certifications/Conformité | Dnase, Rnase amp; Apyrogène |
| Revêtement | Néant |
| Couleur | blanc |
| Description | Conditionnement individuel |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 4,1 x 1 x 0,8 po |
| Matériau | PVC |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Afficher plus |