Learn More
Thermo Scientific™ Reagent Vessel, 60 mL
Code produit 12460030 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Analyseurs de chimie clinique Konelab
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12460030 Analyseurs de chimie clinique Konelab 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12460030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    125.15€ / 12 pièces
    Économisez 13.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Plastic reagent vessels for use with biochemical analyzers.
Plastic sample containers with a volume of 60 ml, suitable for biochemical analyzers of the Konelab series.
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Photometric Analysis
À utiliser avec (équipement) Analyseurs de chimie clinique Konelab
Capacité (métrique) 60 mL
Quantité 12 Pk.