Learn More
Eau de réactif LAL, Lonza™
Code produit 11620451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11620451 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11620451 Fournisseur Lonza Code fournisseur W50100
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Surveillée et testée régulièrement pour répondre à toutes les exigences de l’USP pour la WFI.L’eau de réactif LAL Lonza™ est équivalente à l’eau pour le test de détection des endotoxines bactériennes (BET).
Testée pour garantir :
  • Les niveaux d’endotoxines sont de < 0,005 EU/ml
  • Exigence de contrôle de produit positif (PPC) pour l’eau de réactif LAL de 75 à 150 %
  • Sans endotoxines
  • Équivalent à l’eau pour le test de détection des endotoxines bactériennes (BET).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Couleur Transparent, incolore
Point de fusion ° 0,1C
Point d’ébullition 100 °C
Formule moléculaire H2O
Endotoxine <0,005 UE/ml
Informations sur la solubilité Soluble
Poids moléculaire (g/mol) 18.01
Qualité BET, WFI
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon en plastique (PETG) avec bouchon à vis en PEHD
Tension de vapeur 23 mbar / 17,5 hPa à 20 °C
Densité 1 g/cm3
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide