Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse en temps réel, avec alimentation
Code produit 17813388 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Universel
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Tension Conditionnement
17813388 Universel 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17813388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.24€
    1521.22€ / 1 pièces
    Économisez 674.02€
    30% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyser les gels d’ADN, visualiser les séparations au fur et à mesure qu’elles se produisent et capturer des images de gel à l’aide d’un téléphone intelligent
  • Outil pour les petites cycles de gel d’ADN
  • L’alimentation a une tension sélectionnelle de 100 V, 50 V ou 35 V et un minuteur
  • compatible avec les colorations ADN SYBR, gel-vert, SmartGlow et d’autres colorations d’ADN vert fluorescence ;
  • Le boîtier d’imagerie et le filtre photo permettent l’imagerie sur gel avec n’importe quelle caméra pour téléphone intelligent
  • Comprend :
    • Réservoir de gel
    • Source d’alimentation à connexion directe
    • Couvercle de filtre ambré
    • Petit transluminateur à Led bleu
    • Équipement pour le cylindre de vos propres gels
      • Support
      • Plateaux
      • Peignes
Informations sur la commande
Tension : 220/240 V
Spécification
Tampon 0,5 x ou 1 x TAE ou TBE
Certifications/Conformité CE
Couleur gris et transparent
Méthode de détection Smartphone
À utiliser avec (équipement) Alimentation électrique standard pour électrophorèse
Gel Compatibility Fabriquez des gels à l'aide du kit de moulage inclus.
Type ADN
Affichage Minuteur numérique à LED
Dimensions du gel 10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm
Pourcentage de gel 0,5 à 6%
Type de gel Agarose
Concept écologique Utilise un minimum de consommables, sans déchets associés aux gels préfabriqués.
Comprend Réservoir de gel, illuminateur LED bleu, couvercle de filtre, kit de coulée de gel, boîtier d'imagerie pour smartphone, transformateur 230 V/115 V
Marqueur ou colorant À utiliser avec SmartGlow ou SYBR tache verte
Matériau Polycarbonate moulé
Mode de séparation Électrophorèse
Nbre de gels 1
Nbre de puits 12 ou 22
Nb par paquet 1 de chaque
Type de prise Universel
Volume de chargement des échantillons 10 à 20 μL
Type d’échantillon Acide nucléique
Nombre de dents 12 ou 22
Épaisseur (métrique) des dents 1 mm, 2 mm
Volume (métrique) du tampon 230 mL
Volume (métrique) de la cuve 230 mL
Volume (métrique) d’échantillon 10 à 20 μL
Volume (métrique) des puits 10 à 20 μL
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l) 7,5 x 8,25 in
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 8,25 x 5 in
Longueur (impériale) 7,5 in
Longueur (impériale) d’encombrement 7,5 in
Longueur (métrique) 8,25 in
Longueur (métrique) d’encombrement 21 in
Longueur (métrique) globale 10 cm
Largeur (métrique) du gel 10.5 cm
Largeur (métrique) des dents 3 mm, 5.65 mm
Largeur (métrique) du puits 3 mm, 5.65 mm
Hauteur (impériale) d’encombrement 5 in
Hauteur (métrique) d’encombrement 14 cm
Poids (impériale) 1.65 lb.
Poids (métrique) 0.75 kg
Tension 220/240 V