Learn More
Heidolph™ Reax 2 avec adaptateur universel
Code produit 15674048 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
20 à 100 tr/min
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
15674048 20 à 100 tr/min 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15674048 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5412100900
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Reax 2 avec adaptateur universel se fixe rapidement sur 2 récipients de toute taille et accepte des capacités de charge jusqu'à 1 kg.
  • Vitesse réglable en continu de 20 à 100 tr/min.
  • L'adaptateur universel permet l'utilisation de divers récipients d'une hauteur de 50 à 160 mm.
  • En outre, un adaptateur en option est disponible pour l’utilisation de 20 tubes à essai en même temps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 1 kg
Vitesse de rotation 20 à 100 tr/min
Tension 230 V
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 2.2 lb.
Type de bouchon Prise EU
Modèle Reax 2