Learn More
Rebastinib, MedChemExpress
Description
Rebastinib (DCC-2036) is an orally active, non-ATP-competitive Bcr-Abl inhibitor for Abl1WT and Abl1T315I with IC50s of 0.8 nM and 4 nM, respectively. Rebastinib also inhibits SRC, KDR, FLT3, and Tie-2, and has low activity to seen towards c-Kit.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rebastinib |
| CAS | 1020172-07-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H28FN7O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | DCC-2036 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (90.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NN(C(NC(NC2=C(F)C=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2)=O)=C1)C4=CC=C5C(C=CC=N5)=C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 553.59 |
| Afficher plus |