Learn More
R&D Systems™ Reboxetine mesylate
Code produit 30001365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001365 10 mg 10mg
18035482 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001365 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1982/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.57€
    283.50€ / 10mg
    Économisez 31.07€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective noradrenalin uptake inhibitor; orally active
Potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and > 10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively). Displays > 1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98769-84-7
Formule moléculaire C20H27NO6S
Spécification
Nom chimique ou matériau Reboxetine mesylate
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 409.5
Pureté >99%
Poids moléculaire 409.497