Learn More
Reboxetine mesylate, MedChemExpress
Code produit 16456098
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16456098 10 mg
16448697 5 mg
16442237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16456098 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14560C
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Reboxetine mesylate
CAS 98769-84-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H27NO6S
Quantité 10 mg
Synonyme FCE20124 mesylate PNU155950E mesylate
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (305.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.CCOC1=C(C=CC=C1)O[C@]([C@@]2([H])CNCCO2)([H])C3=CC=CC=C3.[relative stereochemistry]
Poids moléculaire (g/mol) 409.5
Poids de la formule 409.5
Pourcentage de pureté 99.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation