Learn More
VELP Scientifica REC Plaque chauffante numérique en céramique à 10 positions
Tous les produits Velp ProduitsDescription
- REC La plaque chauffante 10 Digital de 25 cm (10 in) offre une surface de chauffe spacieuse pour les applications exigeantes, garantissant une excellente homogénéité de température et un transfert de chaleur optimal.
- Conçu pour garantir une facilité d'utilisation et une excellente résistance aux produits chimiques
- Affichage numérique pour un réglage précis de la température jusqu'à 550 °C
- Un message d'avertissement « Surface chaude » s'affiche lorsque la température dépasse 50 °C, même °lorsque l'appareil est inactif.
- Accepte les flacons d'un volume maximal de 25 L.
- Thermorégulation précise du milieu avec sonde Pt100/Pt1000 (±1 C) °et le thermorégulateur numérique VTF (±0,5 °C)
- Conçu pour une durée de vie maximale et garanti 3 ans avec enregistrement du produit en ligne
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | céramique |
| Dimensions | 10 x 10 in |
| max. (métrique) | Ambiente hasta 550 °C |
| Comprend | Plaque chauffante uniquement |
| Type de bouchon | UE / UK |
| Taille max. du récipient | 5 L |
| Charge max. d’échantillons | 5 L |
| Forme | Carré |
| Tension | 230 V |
| Type | Plaque chauffante |