Learn More
Invitrogen™ Rec Protein A-HRP
Description
Cette protéine recombinante A est purifiée à partir du cytosol d’une souche d’E.Coli exprimant les gènes codant pour la protéine A de Staphylococcus aureus. Cette version est conjuguée avec la peroxydase de raifort purifiée.
Spécification
Spécification
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 3 mg |
| Forme | Solution |
| Sous-type de protéine | Protéine A |
| Contenu et stockage | 2 à 8°C. Ne pas congeler. |
| Conditions d’expédition | Glace |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rec Protein A-HRP
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol -3(2H)-one,2-methylisothiazol-3(2H)-o ne