Learn More
Réceptacle pour kit ML1 Microscale
Code produit 15768037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Réceptacle pour kit ML1 Microscale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15768037 Réceptacle pour kit ML1 Microscale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15768037 Fournisseur Quickfit Code fournisseur ML/RA3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50€
    37.08€ / 1 pièces
    Économisez 3.42€
    8% de réduction
En stock
Conçu pour les expériences de chimie organique.
  • Conçu pour les expériences de chimie organique utilisant des quantités de réactifs de l’ordre du milligramme
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les expériences de chimie organique
Type de produit Réceptacle pour kit ML1 Microscale