Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur
Code produit 11826134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11826134 2000 mL 1 pièce
11896104 100 mL 1 pièce
11806114 250 mL 1 pièce
11876134 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11826134 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03063573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    71.20€ / 1 pièces
    Économisez 42.80€
    37% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Conçu spécialement pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Les flacons récepteurs Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués à partir d’un verre DURAN™ durable.
  • Avec prise à joint sphérique S 35
  • Avec étiquette de marquage
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Matériau Verre Duran
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Volume (métrique) 2000 mL
Diamètre (métrique) 166 mm