Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur avec revêtement PUR
Description
- Avec joint sphérique S 35
- Avec revêtement PUR très transparent
- Autoclavable
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Flacon récepteur |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Matériau (revêtement) | PUR |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
| Diamètre (métrique) | 131 mm |