Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons récepteurs avec revêtement PUR
Product Code. 11963391
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
11963391 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11963391 Supplier Lenz Laborglasintrumente™ Supplier No. 03064037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    87.95€ / 1 pièces
    Économisez 39.05€
    30% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Flacons récepteurs spécialement pour les évaporateurs rotatifs
  • Avec prise à joint sphérique S 35
  • Avec revêtement PUR très transparent
  • Autoclavable
  • Matériau : DURAN™
Specifications
Type de connexion Douille 35
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Quantité 1
Volume (métrique) 100 mL
Diamètre (métrique) 64 mm