Learn More
Descrizione
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèv
- Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
- Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- Les pièces en verre sont détendues à 560 °C.
- Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Specifica
Specifica
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Flacon de réception revêtu |
| Comprend | purgeur de vanne |
| Matériau (revêtement) | P+G |
| Centre de numéro du joint conique standard | BJ35/20 |
| Volume (métrique) | 1000 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?