Learn More
RETSCH Réceptacles pour broyeurs à couteaux FGM 200
Code produit 10085271 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Verre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10085271 Acier inoxydable 1 pièce
10340912 Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10085271 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 03.045.0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    518.00€ / 1 pièces
    Économisez 797.00€
    60% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Récipient pour broyeurs à couteaux à grande vitesse
Disponible en verre et en acier inox.
Spécification
Type de produit Prise
À utiliser avec (équipement) Broyeur à couteaux Grindomix GM 200
Matériau Acier inoxydable