Learn More
Hellma Recertification de l’ensemble de filtres en verre
Code produit 15971901
Change view
Click to view available options
Comprend:
Kit de filtres en verre : F1, F2, F3, F4, F7
Modèle:
666-S003
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Modèle
15971901 Kit de filtres en verre : F1, F2, F3, F4, F7 666-S003
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15971901 Fournisseur Hellma Code fournisseur 666S003
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour vérifier la précision photométrique et la précision de la longueur d’onde.
  • Les spectrophotomètres doivent être vérifiés et rectifiés à intervalles réguliers.
  • En général, un intervalle de renouvellement de la certification de 12 mois est recommandé pour la vérification et la rectification des filtres en verre au cours des deux premières années d’utilisation, avec un intervalle de 24 mois par la suite.
Spécification
À utiliser avec (application) Pour vérifier la précision photométrique et la précision de la longueur d’onde
Comprend Kit de filtres en verre : F1, F2, F3, F4, F7
Modèle 666-S003