Learn More
Integra Biosciences™ Batteries rechargeables
Code produit 10339051
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PIPETBOY acu
PIPETBOY acu 2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10339051 PIPETBOY acu 1 pièce
15296667 PIPETBOY acu 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10339051 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 153005
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces batteries avec les contrôleurs de pipettes Pipetboy. Les batteries rechargeables Integra Biosciences™ sont facilement installées sur le dessus du manche. Une charge suffit pour remplir et purger au moins 500 pipettes de 50 ml.
Batterie lithium-ion au numéro de série 155 066, pour PIPETBOY acu 2 (instruments dont le numéro de série est supérieur à ≥1350001)
Batterie NiMHN de 9 V au numéro de série 153 005 (instrument dont le numéro de série est inférieur à ≤1350000)
AVERTISSEMENT : Les batteries ne sont pas compatibles Caractéristiques distinctives entre les deux générations de PIPETBOY acu :
PIPETBOY acu 2
  • Numéro de série ≥1350001
  • Indicateur de batterie LED :
  • Inactive/non alimentée : blanc
  • En cours d’utilisation : rouge/vert
PIPETBOY acu
  • Numéro de série ≤1350000
  • Indicateur de batterie LED :
  • Inactive/non alimentée :
  • Rouge en cours d’utilisation : rouge uniquement
Specifications
Type de batterie NiMH
Type Batterie rechargeable
À utiliser avec (équipement) PIPETBOY acu
Comprend Batterie, transformateur, filtre stérile, support de montage mural
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 9 V
Fréquence 230 V, 50 Hz