Learn More
Integra Biosciences™ Batteries rechargeables
Code produit 15296667
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PIPETBOY acu
PIPETBOY acu 2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15296667 PIPETBOY acu 2 1 pièce
10339051 PIPETBOY acu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15296667 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 155066
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez ces batteries avec les contrôleurs de pipettes Pipetboy. Les batteries rechargeables Integra Biosciences™ sont facilement installées sur le dessus du manche. Une charge suffit pour remplir et purger au moins 500 pipettes de 50 ml.
Réf. 155-066 
batterie Li-ion, pour PIPETBOY acu 2 
(instruments avec numéro de série à partir de ≥ 1350001)
Réf. 153-005 batterie NiM 
 9 V, pour PIPETBOY acu
(instruments dont le numéro de série est inférieur à ≤ 1350000)
AVERTISSEMENT : Les batteries ne sont pas compatibles
Caractéristiques distinctives entre les deux générations de PIPETBOY acu :
PIPETBOY acu 2
  • Numéro de série ≥ 1350001
  • Indicateur de batterie LED :
  • Inactive / non alimentée : Blanc
  • En cours d’utilisation : Rouge/vert
PIPETBOY acu
  • Numéro de série ≤ 1350000
  • Indicateur de batterie LED :
  • Inactive / non alimentée :
  • Rouge en cours d’utilisation : Rouge uniquement
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Type Batterie rechargeable
À utiliser avec (équipement) PIPETBOY acu 2
Alimentation électrique 500 mAh
Ampérage 500 mAh