Learn More
Berthold Technologies Piles rechargeables pour LB 9509
Code produit 31908718 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31908718 Bleu 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908718 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 40650
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Les batteries de rechange vous allient pour continuer à mesurer sur le terrain si le Junior est en panne.
  • Type : Ni/MH
  • Taille : Bébé (C)
  • Capacité : 4,5 Ah (1,2 V)
Tekniske data
Type Batteries rechargeables
Couleur Bleu
Tension 1.2 V
À utiliser avec (équipement) Luminomètre portable Junior LB 9509
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.