Learn More
UVP Lampe UV rechargeables
Code produit 12005340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365/254 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
12005340 365/254 nm 1 pièce
11708241 254 nm 1 pièce
11798221 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12005340 Fournisseur UVP Code fournisseur 95018102
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Lampes UV rechargeables
  • Rechargeable sur secteur
  • Possiblité d'avoir 2 tubes de longueurs d'onde différentes pour l'un des modèles
  • Lampe rechargeable 6W, 254 / 365nm
Spécification
Puissance en watts 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensions (L x l x H) 249 x 76 x 140 mm
Hauteur (métrique) 140 mm
Longueur (métrique) 249 mm
Modèle UVSL-26P
Largeur (métrique) 76 mm
Type de produit Lampe UV rechargeable