Learn More
Ohaus™ Agitateur va-et-vient
Code produit 15702199 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
20 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
15702199 20 à 300 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15702199 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30391830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00€
    2569.90€ / 1 pièces
    Économisez 730.10€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur à va-et-vient OHAUS™ conçu pour une gamme d’applications, y compris les cultures cellulaires et les procédures d’extraction nécessitant des résultats précis et reproductibles.
  • Le contrôle par microprocesseur assure une agitation uniforme constante tout en respectant la vitesse définie
  • Contrôle de la vitesse, précision et durabilité exceptionnels
  • Affichage LED de la vitesse et de l’heure
  • Mode d’ét
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 6,8 kg
Vitesse de rotation 20 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Certifications/Conformité CE, TUV
Dimensions (L x l) de la plateforme 27,9 x 33 cm
Dimensions (L x l x H) 41,3 x 35,5 x 14,9 cm
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 16,30 in
Longueur (métrique) 41,30 cm
Largeur (métrique) 35,50 cm
Type de contrôleur Numérique
Modèle SHRC0719DG
Type du moteur Moteur CC sans balais ; Excentration unique
Type de plateforme Aluminium
Plage de durée 1 s à 160 h