Learn More
Grant Instruments™ Refroidisseur de circulation d’eau
Code produit 11496507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) intérieure:
630 mm
840 mm
Capacité (métrique):
1,1 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) intérieure Capacité (métrique) Conditionnement
11496507 840 mm 2,5 L 1 pièce
11406517 630 mm 1,1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496507 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur RC1400G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un grand choix de refroidisseurs / recycleurs RC robustes qui offrent un débit constant de liquide à température contrôlée afin de fournir un refroidissement puissant réglé à -10°C pour de nombreux types de machines industrielles et d’appareils scientifiques. Convient à la circulation à travers des systèmes clos.
  • Plage de températures de -10 à 60°C
  • Stabilité : ±0,25° C ou ±0,5° C (en fonction du modèle)
  • Sélection de modèles avec plusieurs puissances de refroidissement - de 1300 à 3000 W
  • Alternative efficace, fiable et économique au refroidissement à l’eau courante
  • Contrôleur numérique pour des réglages de température précis et reproductibles
  • Les fonctions de sécurité intégrées protègent l’utilisateur, les équipements et l’application d’une surchauffe et d’une température insuffisante et d’une coupure de débit
  • Grâce aux roues verrouillables, vous pouvez déplacer les unités RC facilement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 L
Gamme de températures -10 à 60°C
Largeur (métrique) 490 mm
Hauteur (métrique) 640 mm
Profondeur (métrique) intérieure 840 mm
Tension 120 / 230 V