Learn More
BUCHI Refroidisseur de circulation d’eau
Code produit 15465885 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-10 à +25 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
15465885 -10 à +25 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15465885 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11F30801
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
BUCHI Les refroidisseurs à recirculation sont faciles à utiliser et conçus pour être utilisés avec Rotavapors , SyncorePlus, Multivapor , Kjeldahl systèmes, systèmes d'extraction et produits similaires d'autres fournisseurs.
  • Distillation efficace grâce à une intégration complète dans le BUCHI système d'évaporation rotatif
  • Verrouillage de la température et contrôle de la température en conjonction avec l’interface I-300 / I-300 Pro.
  • Affichage numérique : température de consigne et température réelle
  • Gagnez du temps grâce à un démarrage instantané avec un réglage automatique et dynamique de la pression sans attendre que le refroidisseur atteigne sa température de consigne
  • Mode ECO : Économise l’énergie et réduit les émissions de chaleur en passant en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé.
  • Pas de consommation d’eau
  • Maximise la capacité de distillation tout en réduisant les émissions de solvants grâce à l’intégration intelligente de tous les paramètres du procédé à l’aide de l’interface I-300 / I-300 Pro
  • Intégration transparente des plug-and-play dans :
    • Entièrement automatisé BUCHI Rotavapor Systèmes R-300 et R-220 Pro, y compris tous les paramètres de processus
    • BUCHI évaporateurs parallèles, extraction et Kjeldahl solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4.5 L
Communications BUCHI COM 6p
Type de condenseur Refroidissement à l’eau
Puissance de refroidissement 900 W à 15 °C
Débit 2,9 L/min
À utiliser avec (équipement) Condenseur refroidi
Type de pompe Pompe centrifuge
Gamme de températures -10 à +25 °C
Type Refroidisseur / recycleur
Alimentation électrique 230 V