Learn More
Cole-Parmer™ Série RC-200 Stuart refroidisseur à recirculation
Code produit 16354296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
450 W (à 10°C)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
16354296 450 W (à 10°C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16354296 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1215277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6755.00€
    4076.48€ / 1 pièces
    Économisez 2678.52€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette série RC-200 Stuart Le refroidisseur à recirculation offre un refroidissement puissant dans un format compact.
  • Optimisez la précision grâce à un étalonnage facile du décalage de température
  • Fonctionnement sans souci : une —alarme visuelle de sécurité indique une surcharge.
  • Lecture facile de la température actuelle sur l’écran LED
  • Capacité du réservoir : 3 L
  • garantie 3 ans
  • Référence précédente : SRC5
Ce refroidisseur à recirculation fiable et facile à utiliser offre un refroidissement précis et puissant pour un appareil externe. Le refroidisseur peut atteindre des températures jusqu'à -20 °C, ce °qui le rend idéal pour le contrôle d'équipements dans des applications sensibles à la température.
Doté d'une régulation de température pratique, l'écran LED affiche la température actuelle, un indicateur d'alarme et permet de contrôler le point de consigne de température par simple pression sur un bouton. Une fonction d'étalonnage facile à utiliser vous permet d'ajuster l'affichage de la température pour qu'il corresponde à une norme de température traçable.
Utilisez les ports d'entrée/sortie à embout cannelé de 9 mm de diamètre intérieur pour vous connecter à divers équipements externes. Un orifice de vidange dédié permet une vidange et un nettoyage faciles.
Note:  N’utilisez pas d’eau dans le refroidisseur par basses températures. Nécessite l’utilisation d’un liquide de type antigel tel que la solution d’éthylène glycol.
Veuillez noter : À compter de juin 2022, Stuart Le modèle de refroidisseur à recirculation SRC5 a maintenant été renommé. Cole-Parmer sous le numéro de modèle RC-200-3. Toutes les mêmes excellentes caractéristiques et spécifications, avec un look nouveau et amélioré.
Spécification
Capacité (impériale) 0,8 gal.
Capacité (métrique) 3 L (réservoir)
Puissance de refroidissement 450 W (à 10°C)
Débit 9 L/min.
Précision de la température ±2°
Température (métrique) maximale 30°C
Dimensions (L x l x H) (44,5 x 20,5 x 54,5 cm)
Alimentation électrique VAC de 220