Learn More
JULABO™ Bain de refroidissement à recirculation compact AWC100
Code produit 11984788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
0,4 kW à 20°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
11984788 0,4 kW à 20°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984788 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9630100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.68€
    1535.00€ / 1 pièces
    Économisez 280.68€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une solution extrêmement compacte, conçue pour éliminer les petites charges thermiques des systèmes externes tels que les éléments Peltier. Conçue spécialement pour les applications où l’eau de refroidissement peut être supérieure à la température ambiant
  • Utilisation facile
  • Faible encombrement
  • Pratiquement sans bruit
  • Simplicité d’utilisation
  • Économiques
  • Augmentez la vitesse du ventilateur en changeant le commutateur de refroidissement de l’amplificateur à l’arrière de l’unité.
  • Stade 0 : capacité de refroidissement normale, pratiquement sans bruit.
  • Stade 1 : plus grande capacité de refroidissement, plus grande vitesse de ventilation.
Spécification
Température ambiante 5 à 35°C
Capacité (métrique) 0,9 L
Certifications/Conformité CE
Puissance de refroidissement 0,4 kW à 20°C
Débit 2,9 L/min
À utiliser avec (équipement) Pour les applications nécessitant de faibles performances de refroidissement
Gamme de températures 20 °C à 40 °C
Pression max. 0,2 bar
Modèle AWC100
Longueur (métrique) 34 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Hauteur (métrique) 30 cm
Poids à l’expédition (métrique) 12,7 kg
Poids (métrique) 11 kg
Alimentation électrique 115/230 V 60 Hz 1 A
Tension 115 / 230 V
Fréquence 60 Hz