Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Artikelnummer. 11984838
Ansicht ändern
Click to view available options
Débit:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 L/min.
33 L/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacité (métrique):
12 à 17 L
15 à 37 L
21 à 33 L
24 à 30 L
39 à 47 L
43 à 60 L
6 à 8 L
8 à 11 L
Puissance de refroidissement:
0,1kW à -10°C, 0,3kW à 5°C, 0,37kW à 10°C, 0,5kW à 20°C (milieu éthanolique)
0,21kW à -10°C, 0,4kW à 5°C, 0,47kW à 10°C, 0,6kW à 20°C (milieu éthanolique)
0,25 kW à -20°C, 0,8 kW à -10°C, 1,8 kW à 0°C, 2 kW à 10°C, 2,5 kW à 20°C (milieu
0,3 kW à -20°C, 0,75 kW à -10°C, 1 kW à 0°C, 1,4 kW à 10°C, 1,7 kW à 20°C (milieu
0,3kW à -10°C, 1 kW à 0°C, 1,9kW à 10°C, 2,5kW à 20°C (milieu éthanolique)
0,4 kW à -20°C, 0,85 kW à -10°C, 1,1 kW à 0°C, 1,5 kW à 10°C, 1,7 kW à 20°C (milieu
0,4 kW à -20°C, 1 kW à -10°C, 1,7 kW à 0°C, 2,5 kW à 10°C, 2,7 kW à 20°C (milieu
0,45kW à -20°C, 1,3kW à -10°C, 2,2kW à 0°C, 3 kW à 10°C, 4,3kW à 20°C (milieu
0,7 kW à -10°C, 1,7 kW à 0°C, 3 kW à 10°C, 4 kW à 20°C (milieu éthanolique)
0,9 kW à -10°C, 1,5 kW à 0°C, 2,5 kW à 20°C (milieu éthanolique)
1,2 kW à -10°C, 2,5 kW à 0°C, 5 kW à 20°C (milieu éthanolique)
1,3kW à -20°C, 3,1kW à -10°C, 5,5kW à 0°C, 7 kW à 10°C, 7,4kW à 20°C (milieu
2,5 kW à -10°C, 5 kW à 0°C, 10 kW à 20°C (milieu éthanolique)
2,7kW à -20°C, 4,8kW à -10°C, 7,3kW à 0°C, 9 kW à 10°C, 11,5kW à 20°C (milieu
3 kW à -20°C, 7 kW à -10°C, 12 kW à 0°C, 15 kW à 10°C, 20 kW à 20°C (milieu étha
Packungsgröße:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Débit Capacité (métrique) Puissance de refroidissement Packungsgröße
11984838 60 l/min 39 à 47 L 1,3kW à -20°C, 3,1kW à -10°C, 5,5kW à 0°C, 7 kW à 10°C, 7,4kW à 20°C (milieu 1 pièce
11944818 23 l/min 12 à 17 L 0,4 kW à -20°C, 0,85 kW à -10°C, 1,1 kW à 0°C, 1,5 kW à 10°C, 1,7 kW à 20°C (milieu 1 pièce
10656224 40 l/min 12 à 17 L 0,3 kW à -20°C, 0,75 kW à -10°C, 1 kW à 0°C, 1,4 kW à 10°C, 1,7 kW à 20°C (milieu -
11930278 80 l/min 15 à 37 L 3 kW à -20°C, 7 kW à -10°C, 12 kW à 0°C, 15 kW à 10°C, 20 kW à 20°C (milieu étha 1 pièce
11924838 33 L/min 21 à 33 L 0,9 kW à -10°C, 1,5 kW à 0°C, 2,5 kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
11994828 60 l/min 24 à 30 L 0,3kW à -10°C, 1 kW à 0°C, 1,9kW à 10°C, 2,5kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
11904838 60 l/min 24 à 30 L 0,7 kW à -10°C, 1,7 kW à 0°C, 3 kW à 10°C, 4 kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
11984828 40 l/min 24 à 30 L 0,45kW à -20°C, 1,3kW à -10°C, 2,2kW à 0°C, 3 kW à 10°C, 4,3kW à 20°C (milieu 1 pièce
11954828 40 l/min 24 à 30 L 0,4 kW à -20°C, 1 kW à -10°C, 1,7 kW à 0°C, 2,5 kW à 10°C, 2,7 kW à 20°C (milieu 1 pièce
11944838 33 L/min 43 à 60 L 1,2 kW à -10°C, 2,5 kW à 0°C, 5 kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
10240225 33 L/min 43 à 60 L 2,5 kW à -10°C, 5 kW à 0°C, 10 kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
15204373 22 l/min 6 à 8 L 0,1kW à -10°C, 0,3kW à 5°C, 0,37kW à 10°C, 0,5kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
11934848 60 l/min 39 à 47 L 2,7kW à -20°C, 4,8kW à -10°C, 7,3kW à 0°C, 9 kW à 10°C, 11,5kW à 20°C (milieu 1 pièce
15294363 20 l/min 6 à 8 L 0,21kW à -10°C, 0,4kW à 5°C, 0,47kW à 10°C, 0,6kW à 20°C (milieu éthanolique) 1 pièce
11964828 28 L/min. 8 à 11 L 0,25 kW à -20°C, 0,8 kW à -10°C, 1,8 kW à 0°C, 2 kW à 10°C, 2,5 kW à 20°C (milieu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11984838 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 9676070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21220.00€
    18590.00€ / 1 pièces
    Économisez 2630.00€
    12% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
  • Température admissible de retour +80°C
  • Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
  • Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
  • Cuves de bains en acier inox intégrées
  • Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
  • Dispositif de vidange à l’avant
  • Sans fentes latérales
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
  • Indicateur de pression
  • Dérivation réglable pour pression de la pompe
  • Eau refroidie
  • Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spezifikation
Capacité (métrique) 39 à 47 L
Certifications/Conformité CE, CEI 60529: 21
Puissance de refroidissement 1,3kW à -20°C, 3,1kW à -10°C, 5,5kW à 0°C, 7 kW à 10°C, 7,4kW à 20°C (milieu
Débit 60 l/min
À utiliser avec (équipement) Pour un refroidissement respectueux de l’environnement
Gamme de températures 5°C à 40°C
Pression max. 7.2 à 87 psi
Modèle FLW7006
Réfrigérant R404A
Stabilité de la température ± 0,5°C
Longueur (métrique) 85 cm
Largeur (métrique) 78 cm
Hauteur (métrique) 148 cm
Poids (métrique) 220 kg
Alimentation électrique 230/400 V 50/60 Hz 3 ph
Tension 230 / 400 V
Fréquence 50 / 60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.