Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ruvA Protein
Code produit 16088180
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16088180 100 μg 100µg
16098180 10 μg 10µg
16038190 50 μg 50µg
16018190 200 μg 200µg
16028190 500 μg 500µg
16008190 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16088180 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP7321ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ruvA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_416375.1
Identification génétique (Entrez) 946369
Nom ruvA Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ruvA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MIGRLRGIII EKQPPLVLIE VGGVGYEVHM PMTCFYELPE AGQEAIVFTH FVVREDAQLL YGFNNKQERT LFKELIKTNG VGPKLALAIL SGMSAQQFVN AVEREEVGAL VKLPGIGKKT AERLIVEMKD RFKGLHGDLF TPAADLVLTS PASPATDDAE QEAVAALVAL GYKPQEASRM VSKIARPDAS SETLIREALR AAL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.