Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli S-ribosylhomocysteine lyase Protein
Code produit 16029080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16029080 100 μg 100µg
16039080 10 μg 10µg
16079080 50 μg 50µg
16059080 200 μg 200µg
16069080 500 μg 500µg
16049080 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16029080 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP7508ec100ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) S-ribosylhomocysteine lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_417172.1
Identification génétique (Entrez) 947168
Nom S-ribosylhomocysteine lyase Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) luxS
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence PLLDSFTVDH TRMEAPAVRV AKTMNTPHGD AITVFDLRFC VPNKEVMPER GIHTLEHLFA GFMRNHLNGN GVEIIDISPM GCRTGFYMSL IGTPDEQRVA DAWKAAMEDV LKVQDQNQIP ELNVYQCGTY QMHSLQEAQD IARSILERDV RINSNEELAL PKEKLQELHI
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.