Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S6, mitochondrial Protein
Code produit 16042930
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16042930 100 μg 100µg
16052930 10 μg 10µg
16092930 50 μg 50µg
16072930 200 μg 200µg
16082930 500 μg 500µg
16062930 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16042930 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP6386ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S6, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_115865.1
Identification génétique (Entrez) 64968
Nom 28S ribosomal protein S6, mitochondrial Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MRPS6
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence PRYELALILK AMQRPETAAT LKRTIEALMD RGAIVRDLEN LGERALPYRI SAHSQQHNRG GYFLVDFYAP TAAVESMVEH LSRDIDVIRG NIVKHPLTQE LKECEGIVPV PLAEKLYSTK KRKK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.