Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ang K1-3 Protein
Spécification
Spécification
| Nom | Ang K1-3 Protein |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | The activity is assayed on anti-proliferation and anti-migration of endothelial cells in vitro and anti-angiogenesis in vivo. The specific activity of anti-migration of endothelial cells in vitro is 55,000 Units/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | VYLSECKTGN GKNYRGTMSK TKNGITCQKW SSTSPHRPRF SPATHPSEGL EENYCRNPDN DPQGPWCYTT DPEKRYDYCD ILECEEECMH CSGENYDGKI SKTMSGLECQ AWDSQSPHAH GYIPSKFPNK NLKKNYCRNP DRELRPWCFT TDPNKRWELC DIPRCTTPPP SSGPTYQCLKGTGENYRGNV AVTVSGHTCQ HWSAQTPHTH NRTPENFPCK NLDENYCRNP DGKRAPWCHT TNSQVRWEYC KIPSCDSSP |
| Afficher plus |