missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 Protein, CF

Code produit 30537743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30537743 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30537743 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 314BP020/CF

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Measured by its ability to induce BMP responsive SEAP reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 0.70-7.00 ng/mL. Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q53XC5
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Identification génétique (Entrez) 652
Poids moléculaire Observed: 19-24 kDa, reducing conditions 35-41 kDa, non-reducing conditions, M.W.-theroretical: 13 kDa (monomer)
Quantité 20 μg
Source Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BMP-4 protein Ser293-Arg408
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME
Symbole de gène(s) BMP4
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 50-200 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine BMP-4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.