Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL5/RANTES (Mucin Stalk Chimera) Protein
Code produit 18136950
Change view
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule unitSize
18136950 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
18147020 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18136950 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 978RN025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human CCL5/RANTES (Mucin Stalk Chimera) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human CCL5/RANTES (Mucin Stalk Chimera) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 6352
Poids moléculaire 34 kDa
Nom CCL5/RANTES Mucin Stalk Chimera
Quantité 25 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CCL5/RANTES protein, (N-terminus) Human RANTES (Ser24-Ser91) Accession &Num; P13501 GS Human Fractalkine Mucin-like Stalk (Phe103-Gln341) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.