missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL5/RANTES (Mucin Stalk Chimera) Protein
Description
The Recombinant Human CCL5/RANTES (Mucin Stalk Chimera) is derived from NS0. The Recombinant Human CCL5/RANTES (Mucin Stalk Chimera) has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. |
| Identification génétique (Entrez) | 6352 |
| Poids moléculaire | 34 kDa |
| Nom | CCL5/RANTES Mucin Stalk Chimera |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CCL5/RANTES protein, (N-terminus) Human RANTES (Ser24-Ser91) Accession &Num; P13501 GS Human Fractalkine Mucin-like Stalk (Phe103-Gln341) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Pureté ou qualité | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?