missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CD30/TNFRSF8 His-tag Avi-tag Protein

Code produit 18796936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18796936 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18796936 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur AVI10239050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Measured by its binding ability in a functional ELISA.

When Recombinant Human CD30 Ligand/TNFSF8 is immobilized at 0.25 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Biotinylated Recombinant Human CD30/TNFRSF8 His-tag Avi-tag that produces 50% of the optimal binding response is 2 to 10 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P29808.1
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 943
Poids moléculaire 82 to 98 kDa
Quantité 50 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human CD30/TNFRSF8 protein, (N-terminus) Human CD30/TNFRSF8 (Phe19-Lys379) Accession # P29808.1 HHHHHH Avi-tag (c-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines < 0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method
Conjugué Biotin
Espèces Human
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose
Pureté ou qualité > 95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.