Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD44 / HCAM Protein
Specifications
Specifications
| Numéro d’adhésion | NP_000601.3 |
| Identification génétique (Entrez) | 960 |
| Nom | CD44 / HCAM Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | CD44 |
| Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). of Isoform 4 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Show More |